2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]-quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxaldehyde
OR9669-1G OR9669-5G OR9669-25G
APOSOR9669-1GEA 210 EUR
APOSOR9669-1G APOSOR9669-5G APOSOR9669-25G
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]-quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Smeltpunt: 214…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567808
CAS nummer: 386715-48-6