N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9671-1G OR9671-250MG
APOSOR9671-1GEA 354 EUR
APOSOR9671-1G APOSOR9671-250MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12027123
CAS nummer: 137898-62-5