3-Nitrobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Nitrophenyl)(phenyl)methanone, m-Nitrobenzophenone
OR9685-25G OR9685-100G
APOSOR9685-25GEA 213 EUR
APOSOR9685-25G APOSOR9685-100G
3-Nitrobenzophenone 98%
3-Nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₉NO₃
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007257
CAS nummer: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9