3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9686-1G OR9686-250MG
APOSOR9686-1GEA 250 EUR
APOSOR9686-1G APOSOR9686-250MG
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
Formule: C₁₁H₈ClNOS
MW: 237.71 g/mol
Smeltpunt: 52…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659063
CAS nummer: 844891-05-0
UN: 3261
ADR: 8 II