2,4-Dichlooraniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 395 EUR
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dichlooraniline 99%
2,4-Dichlooraniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 60…62 °C
Dichtheid: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007661
CAS nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II