tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(4-Bromobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 252 EUR
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
Smeltpunt: 69…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659068
CAS nummer: 844891-10-7
UN: 1759
ADR: 8,III