(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 317 EUR
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Formule: C₆H₉NS
Kookpunt: 42…46 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657973
CAS nummer: 104163-39-5
UN: 2735
ADR: 8,III