2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 229 EUR
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012930
CAS nummer: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III