2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9709-5G OR9709-1G
APOSOR9709-5GEA 0 EUR
APOSOR9709-5G APOSOR9709-1G
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride 97%
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Br₂ClO₂S
Smeltpunt: 69…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060685
CAS nummer: 23886-64-8
UN: 3261
ADR: 8,II