2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9714-1G OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA 572 EUR
APOSOR9714-1G APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
2-Amino-5-chlorothiophenol
Formule: C₆H₆ClNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 23474-98-8