5-Nitrosalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9715-100G OR9715-25G OR9715-500G
APOSOR9715-100GEA 55.5 EUR
APOSOR9715-100G APOSOR9715-25G APOSOR9715-500G
5-Nitrosalicylaldehyde
5-Nitrosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅NO₄
Smeltpunt: 123…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007337
CAS nummer: 97-51-8
EINECS: 202-587-0