4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 132 EUR
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formule: C₁₁H₉BrN₂
Smeltpunt: 66…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659074
CAS nummer: 844891-12-9