4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9724-1G OR9724-250MG
APOSOR9724-1GEA 30.8 EUR
APOSOR9724-1G APOSOR9724-250MG
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114574
CAS nummer: 4385-76-6