3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9726-1G OR9726-250MG
APOSOR9726-1GEA 96.4 EUR
APOSOR9726-1G APOSOR9726-250MG
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Smeltpunt: 268 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864808
CAS nummer: 4385-78-8