Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 22 EUR
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₈ClNO₂S
Smeltpunt: 46…47 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02956798
CAS nummer: 7238-62-2