3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 35.1 EUR
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
3-Bromo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445675
CAS nummer: 76361-99-4