2-Bromo-6-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 86.2 EUR
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
2-Bromo-6-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.01 g/mol
Smeltpunt: 66…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683216
CAS nummer: 13073-25-1