2-Amino-3-bromophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 58.4 EUR
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromophenol 95%
2-Amino-3-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445676
CAS nummer: 116435-77-9