2-Amino-6-bromophenol 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 176 EUR
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromophenol 97+%
2-Amino-6-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277300
CAS nummer: 28165-50-6