1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9743-100G OR9743-250G OR9743-25G
APOSOR9743-100GEA 114 EUR
APOSOR9743-100G APOSOR9743-250G APOSOR9743-25G
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Kookpunt: 130 °C/8mmHg
Smeltpunt: 65…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456795
CAS nummer: 601-88-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III