4-Bromo-2-chloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9753-25G OR9753-5G OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA 30.8 EUR
APOSOR9753-25G APOSOR9753-5G APOSOR9753-100G
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Smeltpunt: 20…20.6 °C
Dichtheid: 1.734 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840756
CAS nummer: 73583-37-6