4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 134 EUR
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Smeltpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052917
CAS nummer: 21803-75-8