2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9773-1G OR9773-250MG
APOSOR9773-1GEA 73 EUR
APOSOR9773-1G APOSOR9773-250MG
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Formule: C₈H₇NO₂
Smeltpunt: 202…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216529
CAS nummer: 212755-83-4