2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 162 EUR
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂
Smeltpunt: 147…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082720
CAS nummer: 32022-38-1