2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9775-100G OR9775-25G OR9775-5G
APOSOR9775-100GEA 108 EUR
APOSOR9775-100G APOSOR9775-25G APOSOR9775-5G
2-Oxo-4-phenylbutyric acid 97%
2-Oxo-4-phenylbutyric acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Smeltpunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00969471
CAS nummer: 710-11-2
EINECS: 211-916-7