Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9777-250MG OR9777-50MG
APOSOR9777-250MGEA 187 EUR
APOSOR9777-250MG APOSOR9777-50MG
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 137997-34-3