5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9778-100G OR9778-25G
APOSOR9778-100GEA 96.4 EUR
APOSOR9778-100G APOSOR9778-25G
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 184…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007845
CAS nummer: 89-54-3