2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9783-1G OR9783-5G OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA 22 EUR
APOSOR9783-1G APOSOR9783-5G APOSOR9783-25G
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
2-Chloro-6-methylpyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128.5596 g/mol
Kookpunt: 83 °C/35mmHg
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055032
CAS nummer: 38557-71-0