Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 139 EUR
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025456
CAS nummer: 6293-20-5