Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9789-250MG OR9789-50MG
APOSOR9789-250MGEA 178 EUR
APOSOR9789-250MG APOSOR9789-50MG
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139520
CAS nummer: 119448-82-7