3-Butoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9793-1G OR9793-500MG OR9793-5G
APOSOR9793-1GEA 141 EUR
APOSOR9793-1G APOSOR9793-500MG APOSOR9793-5G
3-Butoxybenzoic acid
3-Butoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01143605
CAS nummer: 93351-38-3