3-Isopropoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9794-1G OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA 121 EUR
APOSOR9794-1G APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01922170
CAS nummer: 60772-67-0