2-Acetyl-5-methylthiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9799-10G OR9799-25G OR9799-100G
APOSOR9799-10GEA 22 EUR
APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G APOSOR9799-100G
2-Acetyl-5-methylthiophene
2-Acetyl-5-methylthiophene
Formule: C₇H₈OS
Kookpunt: 65…67 °C/1mmHg
Smeltpunt: 24…28 °C
Dichtheid: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014529
CAS nummer: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
UN: 3335
ADR: 9,III