4-Chlooraniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 169 EUR
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Chlooraniline
4-Chlooraniline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Kookpunt: 232 °C
Smeltpunt: 67…72 °C
Dichtheid: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007835
CAS nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136