Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 60 EUR
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797379
CAS nummer: 206548-14-3