4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9823-1G OR9823-250MG
APOSOR9823-1GEA 213 EUR
APOSOR9823-1G APOSOR9823-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₃
Smeltpunt: 269…272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01411768
CAS nummer: 56406-26-9