2-Amino-1-phenylethanol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9824-100G OR9824-25G OR9824-500G
APOSOR9824-100GEA 80.4 EUR
APOSOR9824-100G APOSOR9824-25G APOSOR9824-500G
2-Amino-1-phenylethanol, Technical Grade
2-Amino-1-phenylethanol
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 160 °C/17mmHg
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008137
CAS nummer: 7568-93-6
EINECS: 231-469-1
UN: 3259
ADR: 8,III