2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9825-1G OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA 316 EUR
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797373
CAS nummer: 41870-82-0