2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9836-10G OR9836-1G OR9836-5G
APOSOR9836-10GEA 579 EUR
APOSOR9836-10G APOSOR9836-1G APOSOR9836-5G
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02083381
CAS nummer: 86847-74-7