6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9839-250MG OR9839-500MG OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA 103 EUR
APOSOR9839-250MG APOSOR9839-500MG APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₂
Smeltpunt: 142…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797375
CAS nummer: 5196-95-2