Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9847-1G OR9847-5G
APOSOR9847-1GEA 30.8 EUR
APOSOR9847-1G APOSOR9847-5G
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00695462
CAS nummer: 55613-22-4