2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde, 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
OR9850-100G OR9850-500G
APOSOR9850-100GEA 141 EUR
APOSOR9850-100G APOSOR9850-500G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
Kookpunt: 104…106 °C/15mmHg
Smeltpunt: 52…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010092
CAS nummer: 29668-44-8