3,4-Dihydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9851-25G OR9851-5G OR9851-100G
APOSOR9851-25GEA 29.2 EUR
APOSOR9851-25G APOSOR9851-5G APOSOR9851-100G
3,4-Dihydroxybenzonitrile
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016436
CAS nummer: 17345-61-8
EINECS: 241-367-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III