Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9853-1G OR9853-500MG OR9853-5G
APOSOR9853-1GEA 169 EUR
APOSOR9853-1G APOSOR9853-500MG APOSOR9853-5G
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204958
CAS nummer: 19614-15-4