2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9861-1G OR9861-5G OR9861-10G
APOSOR9861-1GEA 22 EUR
APOSOR9861-1G APOSOR9861-5G APOSOR9861-10G
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule: C₇H₆N₂O₂
Smeltpunt: 204…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006697
CAS nummer: 20348-09-8