3-Nitrosalicylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 22 EUR
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Smeltpunt: 142…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024240
CAS nummer: 85-38-1