2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9865-1G OR9865-2.5G
APOSOR9865-1GEA 149 EUR
APOSOR9865-1G APOSOR9865-2.5G
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Formule: C₂₀H₁₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7466-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III