4-Phenylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9875-100G OR9875-25G OR9875-500G
APOSOR9875-100GEA 43.8 EUR
APOSOR9875-100G APOSOR9875-25G APOSOR9875-500G
4-Phenylbenzaldehyde 98%
4-Phenylbenzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀O
Kookpunt: 184 °C/11mmHg
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006947
CAS nummer: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3