2-(Phenylsulphonyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9876-250G OR9876-25G OR9876-100G
APOSOR9876-250GEA 114 EUR
APOSOR9876-250G APOSOR9876-25G APOSOR9876-100G
2-(Phenylsulphonyl)aniline
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007706
CAS nummer: 4273-98-7
EINECS: 224-271-1