2-Amino-5-chlorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 127 EUR
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorophenol 97%
2-Amino-5-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143.57 g/mol
Smeltpunt: 145…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093863
CAS nummer: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3